Merck
696552
Sigma-Aldrich
9-フェナントラセニルボロン酸
≥95%
別名:
フェナントラセン-9-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11BO2
CAS番号:
分子量:
222.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
165-170 °C
SMILES記法
OB(O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,16-17H
InChI Key
JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に関わる反応物質です。
  • 大型の多環式芳香族炭化水素(PAHs)
  • 電子豊富ベンゾ[g,h,i]ペリレンs
  • 抗炎症剤としてのFLAPタンパク質インヒビター
  • PARP-2選択的阻害剤としてのアミノイソキノリノン
ホモカップリング反応に関わる反応物質
無水物を含有することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696552-BULK:
696552-VAR:
696552-5G:
試験成績書(COA)