Merck
696528
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ブテニルボロン酸ピナコールエステル
96%
別名:
2-(3-メチル-ブタ-2-エニル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン, 3,3-ジメチルアリルボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥28,900
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥28,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21BO2
CAS番号:
分子量:
196.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4395
bp
42-45 °C/0.6 mmHg
密度
0.885 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
InChI Key
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
696528-BULK:
696528-1G:
696528-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)