Merck
696404
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-ピペリジン-3-カルボン酸エチル
95%
別名:
(3S)-1-tert-ブトキシカルボニル-3-ピペリジンカルボン酸エチル, (S)-(+)-N-Boc-ニペコチン酸エチルエステル, (S)-1-(tert-ブチル) 3-エチル 1,3-ピペリジンジカルボキシラート, (S)-1-(tert-ブトキシカルボニル)ピペリジン-3-カルボン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO4
CAS番号:
分子量:
257.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +37, c = 1 in chloroform
mp
35-40 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H]1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1
InChI Key
YCXCRFGBFZTUSU-JTQLQIEISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696404-BULK:
696404-VAR:
696404-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)