Merck
707716
Sigma-Aldrich
N-メチル-13C,d3-3-ピペリジノール
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
別名:
1-メチル-13C,d3-3-ピペリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C513CH10D3NO
CAS番号:
分子量:
119.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
76-78 °C/11 mmHg
密度
1.033 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
InChI Key
UKANCZCEGQDKGF-KQORAOOSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
707716-BULK:
707716-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)