Merck
695629
Sigma-Aldrich
5-へキシル-2-チオフェンボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-(5-へキシル-2-チエニル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,300
5 G
¥46,300
¥17,300
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,300
5 G
¥46,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27BO2S
CAS番号:
分子量:
294.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,300
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5
bp
140-142 °C/0.5 mmHg
密度
0.977 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-14(20-13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
FWZQTJFOKCBQGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
695629-BULK:
695629-5G:
695629-VAR:
695629-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。