Merck
695335
Sigma-Aldrich
ビス(3,5-ジ(トリフルオロメチル)フェニル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H7F12P
CAS番号:
分子量:
458.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
mp
69-73 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Pc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H7F12P/c17-13(18,19)7-1-8(14(20,21)22)4-11(3-7)29-12-5-9(15(23,24)25)2-10(6-12)16(26,27)28/h1-6,29H
InChI Key
OTQIBIWGQUJMOM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695335-BULK:
695335-100MG:
695335-VAR:
695335-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)