Merck
695823
Sigma-Aldrich
ジ-1-アダマンチルホスフィン
97%
別名:
ビス(アダマンタン-1-イル)ホスフィン, ビス(トリシクロ[3.3.1.13,7]デカン-1-イル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥20,200
2 G
¥70,400
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥20,200
2 G
¥70,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H31P
CAS番号:
分子量:
302.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
181-185 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)PC45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C20H31P/c1-13-2-15-3-14(1)8-19(7-13,9-15)21-20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18,21H,1-12H2
InChI Key
RRRZOLBZYZWQBZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
695823-2G:
695823-BULK:
695823-VAR:
695823-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)