Merck
695157
Sigma-Aldrich
ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,700
¥32,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19P
CAS番号:
分子量:
242.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.599
密度
1.017 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(Pc2cc(C)cc(C)c2)c1
InChI
1S/C16H19P/c1-11-5-12(2)8-15(7-11)17-16-9-13(3)6-14(4)10-16/h5-10,17H,1-4H3
InChI Key
GPFIUEZTNRNFGD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine can be used as a reactant to prepare:
  • Iron(II) chiral diimine diphosphine complexes as catalysts for the asymmetric transfer hydrogenation of ketones.[1]
  • The complex of iridium with biphenol phosphite-phosphine bidentate ligand as an asymmetric catalyst for the hydrogenation of N-arylimines.[2]
  • Chiral phosphines with excellent stereoselectivity by 1, 4 addition reaction with α,β-unsaturated aldehydes using a palladium catalyst.[3]
法的情報
Kanata Chemical Technologies, Inc.の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
695157-500MG:
695157-BULK:
695157-100MG:
695157-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed 1, 4-addition of diarylphosphines to α, β -unsaturated aldehydes
Chen Y-R and Duan W-L
Organic Letters, 13(21), 5824-5826 (2011)
Stereoelectronic factors in iron catalysis: synthesis and characterization of aryl-substituted iron (II) carbonyl P-N-N-P complexes and their use in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Sues PE, et al.
Organometallics, 30(16), 4418-4431 (2011)
Iridium Complexes with Phosphine- Phosphite Ligands. Structural Aspects and Application in the Catalytic Asymmetric Hydrogenation of N-Aryl Imines
Vargas S, et al.
Organometallics, 25(4), 961-973 (2006)