Merck
695246
Sigma-Aldrich
((4-トリフルオロメチル)フェニル)ジ-tert-ブチルホスフィン
technical grade, 85%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22F3P
CAS番号:
分子量:
290.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
85%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
34-39 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22F3P/c1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18/h7-10H,1-6H3
InChI Key
ILWCCADVRXVLTN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.0 °F
引火点(℃)
43.9 °C
適用法令
Jan Code
695246-1G:
695246-BULK:
695246-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)