Merck
694517
Sigma-Aldrich
QuadraPure® PHE
400-1100 μm particle size
別名:
QuadraPure® フェノール官能化ポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥77,700
¥77,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥77,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥77,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
QuadraPure®
品質水準
フォーム
beads
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
粒径
400-1100 μm
アプリケーション
用途:金属スカベンジャ-:Fe(III), Pd(II), Rh(III)
法的情報
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
694517-5G:4548174012819
694517-100G:4548174012796
694517-25G:4548174012802
694517-BULK:
694517-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)