Merck
693960
Sigma-Aldrich
N,N′-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)エチレンジアミン
95%
別名:
N,N′-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)-1,2-エタンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H7)2C6H3NHCH2CH2NHC6H3(C3H7)2
CAS番号:
分子量:
380.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
101-106 °C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NCCNc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,27-28H,15-16H2,1-8H3
InChI Key
RVMDHNMIJJBYQG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693960-5G:
693960-VAR:
693960-1G:
693960-BULK:
試験成績書(COA)