Merck
693111
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-シメン)(H8-BINAP)]Cl
別名:
クロロ[(S)-(−)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-1,1′-ビナフチル](p-シメン)塩化ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C54H54ClP2Ru]+Cl-
CAS番号:
分子量:
936.93
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.C2CCc3c(C2)ccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c3-c6c7CCCCc7ccc6P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H40P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
RDVYAXZMACLMGN-UHFFFAOYSA-L
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago