安全性情報
900412E
Avanti
oleic acid(17-yne)
Avanti Research - A Croda Brand 900412E, ethanol solution
別名:
(Z)-octadec-9-en-17-ynoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥24,020
¥24,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥24,020
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30 O2
CAS番号:
分子量:
278.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥24,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (900412E-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 900412E
濃度
1 mg/mL (900412E-1mg)
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Oleic acid (17-yne) is a click chemistry reagent useful for membrane research. The clickable alkyne group may be used to probe cholesterol binding interactions in living cells.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900412E-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900412E-1MG:4548173354828
900412E-VAR:
900412E-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)