Merck
683183
Sigma-Aldrich
(アセチルアセトナト)ジカルボニルロジウム(I)
Umicore, 98%
別名:
ジカルボニル-アセチルアセトナト-ロジウム(I), 2,4-ペンタンジオン酸ジカルボニルロジウム(I), Rh(CO)2acac, ジカルボニルアセチルアセトン酸ロジウム(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rh(CO)2(C5H7O2)
CAS番号:
分子量:
258.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES記法
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChI Key
BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多様なカルボニル化反応、シリルカルボ環化、エノンへの共役付加、カルバモイルスズ化、および芳香族ニトロ化合物の還元に用いる触媒
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
683183-500MG:4548174006863
683183-2G:4548174006856
683183-BULK:
683183-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Bonafoux et al.
Organic letters, 3(9), 1303-1305 (2001-05-12)
[reaction in text] Desymmetrization of dimethylsilyloxyalkadiynes (1) by Rh-catalyzed intramolecular silylformylation affords 5-exo-(formylmethylene)oxasilacyclopentanes 2 in high yields. Novel sequential double silylformylation of 1a also provides desymmetrization, giving 3-(3-silyl-2-formylprop-2-enyl)-5-exo-(formylmethylene)oxasilacyclopentanes 4 in excellent yields. Reduction of 2a and 4 with NaBH(4) gives
Ojima, I.; Lee, S.-Y.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2385-2385 (2000)
Breit, B.; Seiche, W.,
Synthesis, 1-1 (2001)
Andrei V Pakoulev et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(28), 6320-6329 (2008-06-25)
Triply vibrationally enhanced four-wave mixing spectroscopy is employed to observe vibrational coherence transfer between the asymmetric and symmetric CO-stretching modes of rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate (RDC). Coherence transfer is a nonradiative transition of a coherent superposition of quantum states to a
K A Merchant et al.
Physical review letters, 86(17), 3899-3902 (2001-05-01)
2D spectrally resolved ultrafast (<200 fs) IR vibrational echo experiments were performed on Rh(CO)(2)acac [(acetylacetonato)dicarbonylrhodium (I)]. The 2D spectra display features that reflect the 0-1 and 1-2 transitions and the combination band transition of the symmetric (S) and antisymmetric (A)
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.