Merck
691828
Sigma-Aldrich
3,6-ジブロモ-2-メチルピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Br2N
CAS番号:
分子量:
250.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
34-38 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1nc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3
InChI Key
UCHKRHGVKYVGTC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691828-BULK:
691828-VAR:
691828-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)