Merck
691712
Sigma-Aldrich
7-クロロ-2-オキシンドール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6ClNO
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
221-225 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1cccc2CC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-3-1-2-5-4-7(11)10-8(5)6/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
FPDLUAACCNVSQA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691712-1G:
691712-BULK:
691712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S T Colgan et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(7), 825-833 (1996-05-01)
5-Chlorooxindole (5-CO) is a starting material for tenidap sodium, a pharmaceutical drug candidate produced by Pfizer. To insure potency and purity of the drug substance, it is necessary to demonstrate that commercial supplies of 5-CO are free from elevated levels