Merck
69171
Sigma-Aldrich
(±)-4-クロロフェニルグリシン
≥98.0% (TLC)
別名:
(±)-α-アミノ-4-クロロフェニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,760
¥4,760
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8ClNO2
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,760
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69171-BULK-F:
69171-25G-F:
69171-100G-F:
69171-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)