Merck
691186
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
Lonza quality, ≥99.0% (GC, KF)
別名:
Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
125.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
Lonza quality
アッセイ
≥99.0% (GC, KF)
形状
liquid
メーカー/製品名
Lonza Ltd
不純物
≤0.10% 2-propen-1-ol
≤0.10% water
≤0.15% diallylmalonate
≤500 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
110 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.070-1.075 g/mL at 20 °C
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
InChI Key
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
691186-25KG:
691186-VAR:
691186-BULK:
691186-200KG:
691186-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)