Merck
691011
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2
CAS番号:
分子量:
129.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
≤15% water
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI Key
QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691011-500MG:
691011-BULK:
691011-100MG:
691011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thanh K Pham et al.
Bioorganic chemistry, 101, 104024-104024 (2020-07-07)
The N-capping box is a distinct helix-stabilizing motif frequently found in proteins. In this study, we examined a ruthenium-mediated intramolecular backbone to side chain macrocyclization as a rigidified mimicry of the N-capping box. Experimental data indicate that the 15-membered macrocycle