Merck
690554
Sigma-Aldrich
(S)-5-tert-ブチル水素 2-アジドグルタラート (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩
99%
別名:
(S)-2-アジドグルタル酸5-tert-ブチルエステル (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩, (S)-2-アジドペンタンジオン酸5-tert-ブチルエステル (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩, N3-Glu(OtBu)-OH (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩, アジド-Glu(OtBu)-OH (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N3O4 · C12H23N
CAS番号:
分子量:
410.55
Beilstein:
5283884
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5% (CE)
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +30±2°, c = 1% in ethanol
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
138-142 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H15N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)16-7(13)5-4-6(8(14)15)11-12-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
InChI Key
HUGJJWGCHPWKGY-ZCMDIHMWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
690554-1G:
690554-BULK:
690554-VAR:
690554-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)