Merck
68972
Sigma-Aldrich
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid
≥97.0% (N), for peptide synthesis
別名:
Tri-tert-butyl N-(carboxymethyl)hydrazinetricarboxylate, tri-Boc-hydrazinoacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥28,800
¥28,800
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥28,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H30N2O8
CAS番号:
分子量:
390.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,800
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
製品名
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid, ≥97.0% (N)
アッセイ
≥97.0% (N)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: ligand
mp
112-115 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O8/c1-15(2,3)25-12(22)18(10-11(20)21)19(13(23)26-16(4,5)6)14(24)27-17(7,8)9/h10H2,1-9H3,(H,20,21)
InChI Key
FSRNHDLQBNOYJK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
68972-5G-F:
68972-VAR-F:
68972-BULK-F:
68972-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Peeyush Kumar Sharma et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 30936-30945 (2018-08-28)
Polymeric hydrogels have been extensively explored for controlled drug-delivery applications, but there is an increasing demand for smart drug delivery combined with tunable physicochemical attributes and tissue engineering potential. In this work, novel xanthan-poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels were developed by
Peeyush K Sharma et al.
Biomacromolecules, 20(6), 2174-2184 (2019-04-26)
Precise local delivery of chemotherapeutic agents employing an injectable depot could be a promising approach to achieve spatiotemporal control over the drug release along with minimizing the challenges associated with the systemic delivery of chemotherapeutic agents. In this regard, we