Merck
68940
Sigma-Aldrich
ジクロロ(メチル)プロピルシラン
≥97.0% (GC)
別名:
メチル-プロピル-ジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10Cl2Si
CAS番号:
分子量:
157.11
Beilstein:
1733841
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.420
密度
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
68940-BULK:
68940-25ML:
68940-VAR:
68940-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)