Merck
689084
Sigma-Aldrich
2-(4-ベンジル-1-ピペラジニル)-1-フェニルエタノン 臭化水素酸塩
96%
別名:
α-(4-ベンジルピペラジニル)アセトフェノン 臭化水素酸塩, N-ベンゾイルメチル-N'-ベンジルピペラジン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥23,740
¥23,740
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥23,740
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O · xHBr
CAS番号:
分子量:
294.39 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,740
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.5% (HPLC)
96%
フォーム
powder
不純物
≤5.0% water
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
InChI Key
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)