solid
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)-n2cncn2
InChI
1S/C8H7N3O/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-6-9-5-10-11/h1-6,12H
InChI Key
ZOPIBCDDKMAEII-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS014248-250MG:
試験成績書(COA)