Merck
688533
Sigma-Aldrich
(S)-2-[2-[ビス(2-トリル)ホスフィノ]フェニル]-4-tert-ブチル-2-オキサゾリン
97%
別名:
(S)-2-[2-[ビス(2-トリル)ホスフィノ]フェニル]-4-tert-ブチル 4,5-ジヒドロ-オキサゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,900
500 MG
¥112,000
¥27,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,900
500 MG
¥112,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30NOP
CAS番号:
分子量:
415.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −69.0, c = 1 in chloroform
mp
134-138 °C
官能基
ether
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C4=N[C@H](CO4)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H30NOP/c1-19-12-6-9-15-22(19)30(23-16-10-7-13-20(23)2)24-17-11-8-14-21(24)26-28-25(18-29-26)27(3,4)5/h6-17,25H,18H2,1-5H3/t25-/m1/s1
InChI Key
PWDWTBOBIGNWSX-RUZDIDTESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
688533-100MG:
688533-500MG:
688533-BULK:
688533-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.