安全性情報
687944
Sigma-Aldrich
ルテニウム メタセシス触媒キットI
別名:
Ruthenium Metathesis Catalysts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Metathesis: Ruthenium-Based Metathesis Catalysts
Ruthenium metathesis catalysts kit I consists of 9 samples of Grubbs 1st and 2nd generation catalysts. These catalysts have applications in ring-closing and ring-opening metathesis[1], cross-metathesis[2], ring-opening metathesis polymerization (ROMP)[3] and enyne metathesis.[4]
法的情報
Each individual catalyst contained in this product is subject to one or more US patents and associated foreign equivalents thereof. This product includes a limited one-time, non-exclusive, non-transferable license to use the Product for research purposes only. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the rights of others. For questions, please contact us at [email protected]
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 1 gSDS
  • 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 100 mgSDS
  • 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 100 mgSDS
  • 577944Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700, Umicore 100 mgSDS
  • 682284Grubbs Catalyst® M205, Umicore 100 mgSDS
  • 682330Grubbs Catalyst® M300 100 mgSDS
  • 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 100 mgSDS
  • 682373Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721, Umicore 100 mgSDS
  • 682381Grubbs Catalyst® M360 100 mgSDS
すべて表示 (9)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A general model for selectivity in olefin cross metathesis
Chatterjee, AK et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(37), 11360-11370 (2003)
Enyne metathesis (enyne bond reorganization)
Diver, ST and Giessert, A
Chemical Reviews, 104(3), 1317-1382 (2004)
Controlled Living Ring-Opening-Metathesis Polymerization by a Fast-Initiating Ruthenium Catalyst
Choi, T and Grubbs, RH
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(15), 1743-1746 (2003)
The total synthesis of (+)-migrastatin.
Gaul C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(20), 6042-6043 (2003)
Schrodi, Y.; Pederson, R.L.
Aldrichimica Acta, 40, 45-45 (2007)
関連コンテンツ
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.