アッセイ
≥93% (HPLC)
形状
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: soluble
acetic acid: soluble
chloroform: soluble
ether: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34+,35+,36?,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI Key
FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
NGF-induced neuronal differentiation
警告
その他情報
Luvisetto, S., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1186, 12.
Orlov, V.N., et al. 1994. FEBS Lett.345, 104.
Acra, S., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, G45.
Cornet, M., et al. 1993. J. Membr. Biol.131, 55.
Deckers, C.L., et al. 1993. Exp. Cell Res.208, 362.
Dimroth, P., and Thomer, A. 1993. Biochemistry32, 1734.
Opanasenko, V.K., et al. 1992. FEBS Lett.307, 280.
Pape, P.C., et al. 1992. J. Physiol.449, 219.
Ahmed, S., and Booth, I.R. 1983. Biochem. J.212, 105.
Lerner, A., et al. 1982. FEBS Lett.146, 9.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
676377-25MG:
676377-500MG:
676377-100UNMG:
676377-0MG:
676377-MG:
676377-1GM:
676377-100MG:
試験成績書(COA)