Merck
687898
Sigma-Aldrich
3-ビフェニルマグネシウム ブロミド
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9BrMg
CAS番号:
分子量:
257.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.972 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-5,7-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
UZTOZHROVSDJHK-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 - 5.0 °F
引火点(℃)
-20 - -15 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第1類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
687898-BULK:
687898-50ML:4548173295855
687898-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)