Merck
687677
Sigma-Aldrich
ベンゾイソチアゾリノン-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
別名:
1,2-ベンゾイソチアゾール-3(2H)-オン-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H515NOS
分子量:
152.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
mp
158 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C1[15NH]SC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i8+1
InChI Key
DMSMPAJRVJJAGA-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
687677-VAR:
687677-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)