Merck
687383
2-Iodopropane-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains copper (stablizer)
別名:
Isopropyl iodide-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H7I
分子量:
172.97
UNSPSCコード:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
含みます
copper (stablizer)
質量シフト
M+3
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
687383-BULK:
687383-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)