Merck
686611
Sigma-Aldrich
ポリエステル-32-ヒドロキシル-1-アセチレンビス-MPAデンドロン、第5世代
97%
別名:
デンドロン-G5-アセチレン-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C158H252O94
分子量:
3655.64
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
hydroxyl surface groups
アッセイ
97%
フォーム
powder (lyophilized)
分子量
generation 5
特徴
focal point acetylene
表面基数
32
保管温度
2-8°C
詳細
THF、DMSO、DMF、メタノ-ル、水などの各種溶媒に可溶です。
分子量(計算値)3,656
その他情報
ビス-MPA = 2,2-ビス(ヒドロキシル-メチル)プロピオン酸
法的情報
Polymer Factory Sweden AB社製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
686611-250MG:
686611-BULK:
686611-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
デンドロンおよび超分岐ポリマーは複数の末端基を有する樹枝状高分子で、デンドリマーと共にライフサイエンス・材料科学の両分野での応用が期待されています。