Merck
686654
Sigma-Aldrich
ポリエステル-32-ヒドロキシル-1-カルボキシルビス-MPAデンドロン、第5世代
≥97%
別名:
デンドロン-G5-カルボキシル-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥86,600
¥86,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥86,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C155H250O94
分子量:
3617.59
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥86,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
hydroxyl surface groups
アッセイ
≥97%
フォーム
powder (lyophilized)
分子量
generation 5
特徴
focal point carboxylic acid
表面基数
32
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
DMF、メタノ-ル、水などの各種極性溶媒に可溶です。
分子量(計算値)3,618
その他情報
ビス-MPA = 2,2-ビス(ヒドロキシル-メチル)プロピオン酸
法的情報
Polymer Factory Sweden AB社製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
Jan Code
686654-VAR:
686654-BULK:
686654-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
デンドロンおよび超分岐ポリマーは複数の末端基を有する樹枝状高分子で、デンドリマーと共にライフサイエンス・材料科学の両分野での応用が期待されています。