Merck
686239
Sigma-Aldrich
ジルコニウムアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(CH2CHCO2)4
CAS番号:
分子量:
375.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
SMILES記法
C=CC(=O)O[Zr](OC(=O)C=C)(OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/4C3H4O2.Zr/c4*1-2-3(4)5;/h4*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+4/p-4
InChI Key
CXNQUHPJUJGOHC-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
その他の用途および使用法については、製品番号686204を参照してください(Aldrich Technical Bulletin(使用説明書) AL-238)。
ジルコニウムを含む多機能アクリラ-トで、高屈折率の透明硬化塗膜生成に有用です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
686239-VAR:
686239-BULK:
686239-25G:4548173923550
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
独特の屈折率特性を持つポリマー材料は、さまざまなデバイスのフォトニクスや光学コーティングに応用されています。
プロトコル
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate(別名:PRM30)は、ジルコニウム含有の多機能アクリラートで、高屈折率を示す透明硬化フィルムの作製に有用です。