Merck
686182
Sigma-Aldrich
1,3-ジフェニル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,000
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12N2O
CAS番号:
分子量:
248.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
142-146 °C
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES記法
[H]C(=O)c1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-12-14-11-18(15-9-5-2-6-10-15)17-16(14)13-7-3-1-4-8-13/h1-12H
InChI Key
LZGBMIZREYTWRI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
686182-VAR:
686182-BULK:
686182-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)