Merck
684740
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylthiobenzamide
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8BrNS
CAS番号:
分子量:
230.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
88-92 °C
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccc1C(N)=S
InChI
1S/C8H8BrNS/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
KANLQQZRNHDXHE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684740-1G:
684740-BULK:
684740-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)