Merck
684716
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F3N2
CAS番号:
分子量:
162.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
45-49 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-5(10)11-3-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChI Key
RSGVKIIEIXOMPY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
684716-1G:
684716-250MG:
684716-BULK:
684716-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)