Merck
631175
Sigma-Aldrich
メチル 6-クロロピリジン-3-カルボキシラート
98%
別名:
6-クロロニコチン酸メチル, 6-クロロ-3-ピコリン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
171.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
RMEDXVIWDFLGES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl 6-chloropyridine-3-carboxylate can be used to synthesize fluoro substituted 6-phenylnicotinamide, which shows TRPV1 antagonist potency. It can also be used in the synthesis of retinoid x receptor (RXR) ligands, which have many clinical applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631175-VAR:
631175-25G:
631175-1G:
631175-5G:
631175-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Replacing alkyl sulfonamide with aromatic sulfonamide in sulfonamide-type RXR agonists favors switch towards antagonist activity"
Morishita I-K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(03), 1001-1003 (2009)
"Design and synthesis of 6-phenylnicotinamide derivatives as antagonists of TRPV1"
Westaway.MS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(20), 5609-5613 (2008)