Merck
684198
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CHI
分子量:
176.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
分子量
175.91 by atom % calculation
含みます
copper as stabilizer
bp
88-90 °C
密度
1.763 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
FMKOJHQHASLBPH-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
684198-VAR:
684198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)