Merck
683663
Sigma-Aldrich
2-アミノイソ酪酸-15N, α-N-Fmoc
99 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H1915NO4
CAS番号:
分子量:
326.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
分子量
326.35 by atom % calculation
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)/i20+1
InChI Key
HOZZVEPRYYCBTO-UUZXFVOJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683663-VAR:
683663-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)