Merck
683337
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F2N2S
CAS番号:
分子量:
186.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
216-220 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1nc2c(F)cc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H4F2N2S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)12-7(10)11-6/h1-2H,(H2,10,11)
InChI Key
DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683337-BULK:
683337-VAR:
683337-1G:
683337-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)