Merck
681881
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチル-1H-ピラゾール-5-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O2
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
132-145 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCn1nc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-6(7(10)11)4-5(2)8-9/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681881-1G:
681881-BULK:
681881-5G:
681881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)