Merck
681490
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylsilyl)pyridine
90%
別名:
Dimethyl(2-pyridyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H4N)Si(CH3)2H
CAS番号:
分子量:
137.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.499
密度
0.915 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[SiH](C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H11NSi/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
FTSXFFCALJHVGU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
A useful scaffold for a number of reactions including hydrosilylation, cross-coupling, and olefination.[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.1 °F - closed cup
引火点(℃)
40.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
681490-BULK:
681490-1G:
681490-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Itami, K.; Yoshida, J.
Synlett, 157-157 (2006)