Merck
681261
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
96%
別名:
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3NO2
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
184-188 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681261-VAR:
681261-500MG:
681261-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)