Merck
681040
Sigma-Aldrich
Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
97%
別名:
2-ベンゾチアゾールカルボン酸、エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2S
CAS番号:
分子量:
207.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
68-72 °C
SMILES記法
CCOC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)9-11-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
681040-VAR:
681040-5G:
681040-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)