382434
(S)-(−)-1,1′-ビナフチル-2,2′-ジアミン
99%
別名:
(S)-(−)-1,1′-ビ(2-ナフチルアミン), (S)-(−)-1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジアミン, (S)-(−)-2,2′-ジアミノ-1,1′-ビナフタレン, (S)-(−)-DABN
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −157°, c = 1 in pyridine
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
242-244 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
InChI Key
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
382434-250MG:
382434-BULK:
382434-VAR:
382434-1G:
アクティブなフィルタ