Merck
680346
Sigma-Aldrich
4′-Acetamido-3′-bromoacetophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10BrNO2
CAS番号:
分子量:
256.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
139-143 °C
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(cc1Br)C(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO2/c1-6(13)8-3-4-10(9(11)5-8)12-7(2)14/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
680346-25G:
680346-BULK:
680346-VAR:
680346-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)