Merck
680214
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(2-oxoethyl)piperidine
97%
別名:
4-(2-Oxoethyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-ブチル 4-(ホルミルメチル)ピペリジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO3
CAS番号:
分子量:
227.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
38-42 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[H]C(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
PSRHRFNKESVOEL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • Pim-1インヒビター
  • 2型糖尿病の選択的GPR119アゴニスト
以下の反応物質です。
  • アルデヒドのα-アリール化
  • 光酸化還元的有機触媒による、アルデヒドのエナンチオ選択的α-ベンジル化
  • アルデヒドのエナンチオ選択的α-トリフルオロメチル化
(S)-キヌクリジン-2-カルボン酸の合成に使用されるビルディングブロックです。エナンチオ選択的有機触媒α-ビニル化反応で使用される基質です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680214-VAR:
680214-BULK:
680214-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 47, 2515-2515 (2006)
Enantioselective organo-SOMO catalysis: the alpha-vinylation of aldehydes.
Hahn Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(2), 398-399 (2007-12-22)