Merck
679917
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromotriphenylamine
96%
別名:
N,N-Bis(4-bromophenyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13Br2N
CAS番号:
分子量:
403.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H13Br2N/c19-14-6-10-17(11-7-14)21(16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
InChI Key
KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
正孔輸送材料であり、正孔輸送材料のビルディングブロックです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
679917-5G:
679917-VAR:
679917-BULK:
679917-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polytriarylamine Semiconductors
ポリアリルアミンは、空気中での安定性を持った溶液処理可能な多用途有機半導体です。有機ELや電界効果トランジスタ、ペロブスカイト太陽電池など、様々なデバイスで利用されています。 
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.