Merck
679593
Sigma-Aldrich
2-Bromopropenal diethyl acetal
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13BrO2
CAS番号:
分子量:
209.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.4504
密度
1.2498 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(OCC)C(Br)=C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
VQLKZHRHQPEXFT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F
引火点(℃)
48.89 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
679593-VAR:
679593-BULK:
679593-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)