Merck
SIK7301-11
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexylphosphonic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥85,600
¥85,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥85,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15O4P
CAS番号:
分子量:
182.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
¥85,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
SMILES記法
[P](=O)(O)(O)CCCCCCO
InChI
1S/C6H15O4P/c7-5-3-1-2-4-6-11(8,9)10/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
InChI Key
NVQCNUFHCNCGKU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7301-11-250MG:
SIK7301-11-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)